Learn More
Ácido 3-(2-amino-2-oxoetil)-5-metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30323150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30323150 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30323150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61904510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic Acid
CAS 181289-15-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H17 N O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(C)CC(CC(=O)N)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-amino-2-oxo-etil)-5-metil-hexanoico
Peso molecular (g/mol) 187.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1208
Porcentaje de pureza >95