Learn More
Ácido 3-(2-amino-2-oxoetil)-5-metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30323320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30323320 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30323320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6190455G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic Acid
CAS 181289-15-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H17 N O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(C)CC(CC(=O)N)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-amino-2-oxo-etil)-5-metil-hexanoico
Peso molecular (g/mol) 187.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1208
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.