Learn More
3-(2,6-dimetilfenil)-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,6-Dimethylphenyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 120368-12-0 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)12-6-7-14-11(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1N2CCOC2=O |
| Nombre IUPAC | 3-(2,6-dimetilfenil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.095 |