Learn More
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496007 25 g 25 g
15476007 1 g 1 g
15486007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33210.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51656-68-9 | C9H8Cl2O2 | 219.061 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51656-68-9
Fórmula molecular C9H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 219.061
Número MDL MFCD01310807
Clave InChI IDEOVPXKPDUXTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758192
Nombre IUPAC ácido 3-(2,6-diclorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-2,6-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propionic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,2,6-dichloro, benzenepropanoic acid, 2,6-dichloro, 3-2,6-bis chloranyl phenyl propanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.07
Porcentaje de pureza 96%