Learn More
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 98 +%
Código de producto. 11307555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307555 1 g 1 g
11317555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05695.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3919-76-4
Fórmula molecular C11H7Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 272.08
Número MDL MFCD00051658
Clave InChI WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
Nombre IUPAC ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 221°C to 225°C
Cantidad 1 g
Beilstein 806524
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.09
Porcentaje de pureza ≥98%