Learn More
Cloruro de 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisoxazol-4-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10693603 1 g 1 g
10435522 10 g 10 g
11396915 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693603 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00576DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 4462-55-9
Fórmula molecular C11H6Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 290.524
Clave InChI IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
PubChem CID 78212
Nombre IUPAC cloruro de 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.53
Porcentaje de pureza 97%