Learn More
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-isoxazolilcarboxílico, TRC
Código de producto. 30373578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373578 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30373578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4359751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-76-4
Fórmula molecular C11 H7 Cl2 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 272.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.9803