Learn More
Éster etílico del ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-isoxazolilcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 24248-21-3 |
| Fórmula molecular | C13H11Cl2NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Cl2NO3/c1-3-18-13(17)10-7(2)19-16-12(10)11-8(14)5-4-6-9(11)15/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(C)onc1c2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.0116 |