Learn More
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 3919-76-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C11 H7 Cl2 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico |
| Mostrar más |