Learn More
3-((2,6-diclorobencil)amino)-6,7-dimetoxiindeno[1,2-c]pirazol-4(1H)-uno, TRC
Código de producto. 30381979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381979 1 mg
30379661 10 mg
30369603 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4384301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201944-91-3
Fórmula molecular C19H15Cl2N3O3
Peso molecular (g/mol) 404.25
Sinónimo [1,2-c]pyrazol-4(1H)-one, 3-[[(2,6-dichlorophenyl)methyl]amino]-6,7-dimethoxy-Indeno
SMILES COc1cc2C(=O)c3c(NCc4c(Cl)cccc4Cl)n[nH]c3c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((2,6-dichlorobenzyl)amino)-6,7-dimethoxyindeno[1,2-c]pyrazol-4(1H)-one
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15Cl2N3O3/c1-26-14-6-9-10(7-15(14)27-2)18(25)16-17(9)23-24-19(16)22-8-11-12(20)4-3-5-13(11)21/h3-7H,8H2,1-2H3,(H2,22,23,24)