Learn More
Éster etílico del ácido 3-(2,6-dicloro-5-fluoropiridin-3-il)-3-oxopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 96568-04-6 |
| Fórmula molecular | C10H8Cl2FNO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)-3-oxopropionate, Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoro-beta-oxo-3-pyridinepropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8Cl2FNO3/c1-2-17-8(16)4-7(15)5-3-6(13)10(12)14-9(5)11/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(Cl)nc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3-(2,6-dicloro-5-fluoropiridin-3-il)-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.9865 |