Learn More
Ácido 3-(2,5-dioxoimidazolidin-4-il)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)propanoic Acid |
| CAS | 5624-26-0 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Carglumic Acid Impurity B, 2,5-Dioxo-4-imidazolidinepropionic Acid, 3-(2,4-Dioxoimidazolidin-5-yl)propanoic Acid, 5-Hydantoinpropionic Acid, DL-5-(2-Carboxyethyl)hydantoin, NSC 23606 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O4/c9-4(10)2-1-3-5(11)8-6(12)7-3/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H2,7,8,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCC1NC(=O)NC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 172.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0484 |