Learn More
Ácido 3-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic Acid |
| CAS | 17057-07-7 |
| Fórmula molecular | C11H7NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(2,5-Dioxo-2,5-Dihydro-1H-Pyrrol-1-Yl)-Benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7NO4/c13-9-4-5-10(14)12(9)8-3-1-2-7(6-8)11(15)16/h1-6H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2,5-dioxopirrol-1-il)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0375 |