Learn More
Cloruro de 3-(2,5-dimetilfenoxi)propilo (cloruro de 3-(2,5-xililoxi)propilo), Mikromol™
Descripción
Cloruro de 3-(2,5-dimetilfenoxi)propilo (cloruro de 3-(2,5-xililoxi)propilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| CAS | 31264-51-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride, Benzene, 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethyl- (9CI), Ether, 3-chloropropyl 2,5-xylyl (8CI), 1-Chloro-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15ClO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(OCCCCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-cloropropoxi)-1,4-dimetilbenceno |
| Mostrar más |