Learn More
Ácido 3-(2,5-dimetil-1H-pirrol-1-il)-2-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| CAS | 477888-48-5 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2S/c1-7-3-4-8(2)12(7)9-5-6-15-10(9)11(13)14/h3-6H,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(C)n1c2ccsc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2,5-dimetilpirrol-1-il)tiofeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 221.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.051 |