Learn More
Ácido 3-(2,5-dimetoxifenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436397 25 g 25 g
15416397 1 g 1 g
15426397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33566.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 10538-49-5 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10538-49-5
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00060325
Clave InChI JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66343
Nombre IUPAC ácido 3-(2,5-dimetoxifenil)propanoico
SMILES COC1=CC=C(OC)C(CCC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 61°C to 66°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-2,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyhydrocinnamic acid, 2,5-dimethoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,5-dimethoxy, maybridge1_000808, acmc-1bo6n, ksc503q0f, 2,5-dimethoxy-benzenepropanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 96%