Learn More
3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorofenil)(hidroxiimino)metil]piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol™
Descripción
3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorofenil)(hidroxiimino)metil]piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 691007-09-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C23 H28 F2 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. A (EP), Risperidone Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28F2N4O2/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-28-11-7-16(8-12-28)22(27-31)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16,31H,2-4,7-13H2,1H3/b27-22+ |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N/O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-[(E)-C-(2,4-difluorofenil)-N-hidroxicarbonimidoil]piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |