Learn More
Diclorhidrato de 3-[2-[4-(difenilmetil)-1-piperazinil]etilo] 5-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-piridina-3,5-dicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride |
| CAS | 2227064-54-0 |
| Fórmula molecular | C35H36N4O6.2HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | O3-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] O5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-methyl ester, hydrochloride (1:2), 3-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H34N4O6.2ClH/c1-24-30(31(29(23-35-24)33(39)43-2)27-14-9-15-28(22-27)38(41)42)34(40)44-21-20-36-16-18-37(19-17-36)32(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26;;/h3-15,22-23,32H,16-21H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | O=C(OC)C1=CN=C(C(C(OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)=C1C5=CC(N(=O)=O)=CC=C5)C.[H]Cl.[H]Cl |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-[2-(4-benzhidrilpiperazin-1-il)etilo] 5-O-metilo; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 681.61 |