Learn More
3-[2-[4-(6-fluoro-2-benzoxazolil)-1-piperidinil]etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol™
Descripción
3-[2-[4-(6-fluoro-2-benzoxazolil)-1-piperidinil]etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1005191-81-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H27 F N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-26-19-6-5-17(24)14-20(19)30-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3oc4cc(F)ccc4n3)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,3-benzoxazol-2-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |