Learn More
3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)-1-piperidil]etil]-9-hidroxi-2-metil-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 18062350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18062350 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18062350 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3409.170025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)-1-piperidil]etil]-9-hidroxi-2-metil-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 766485-15-8
Nombres de analitos o componentes 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H23 F N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h2-5,9,13,15,29H,6-8,10-12H2,1H3
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5C=CC=C(O)C5=N1
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)-1-piperidil]etil]-9-hidroxi-2-metil-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 422.45
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1754 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.