Learn More
3-[2-[4-(4-fluoro-2-hidroxibenzoil)-1-piperidinil]etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 152542-00-2 |
| Fórmula molecular | C23 H28 F N3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(4-fluoro-2-hydroxybenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9CI, ACI), 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (ACI), R 72111 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28FN3O3/c1-15-18(23(30)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)28/h5-6,14,16,28H,2-4,7-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3O)C(=O)N4CCCCC4=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(4-fluoro-2-hidroxibenzoil)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 413.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.2115 |