Learn More
3-[2-[4-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)piperidina-1-il]benzolil]piperidina-1-il]etil-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4-one, TRC
Código de producto. 30405458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405458 2.5 mg
30399389 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405458 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5915902.5MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1329796-66-8
Fórmula molecular C35 H39 F2 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 615.71
Sinónimo 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-[4-fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]benzoyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-, 3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]benzoyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. I (EP)
Nombre IUPAC 3-[2-[4-[4-[4-fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]benzoilo]piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-one
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3N4CCC(CC4)c5noc6cc(F)ccc56)C(=O)N7CCCCC7=N1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H39F2N5O3/c1-22-27(35(44)42-14-3-2-4-32(42)38-22)13-17-40-15-9-24(10-16-40)34(43)28-7-5-25(36)20-30(28)41-18-11-23(12-19-41)33-29-8-6-26(37)21-31(29)45-39-33/h5-8,20-21,23-24H,2-4,9-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.3021
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.