Learn More
3-[2-[4-(1,2-Benzisoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona (Desfluororisperidona), Mikromol™
Descripción
3-[2-[4-(1,2-Benzisoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona (Desfluororisperidona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desfluoro Risperidone |
| CAS | 106266-09-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Desfluoro Risperidone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H28 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-[2-[4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., Desfluororisperidone, Risperidone Imp. K (EP), Risperidone Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N4O2/c1-16-18(23(28)27-12-5-4-8-21(27)24-16)11-15-26-13-9-17(10-14-26)22-19-6-2-3-7-20(19)29-25-22/h2-3,6-7,17H,4-5,8-15H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |