Learn More
Ácido 3-(2,3-dihidroxifenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic Acid |
| CAS | 3714-73-6 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, 2,3-dihydroxy-, Hydrocinnamic acid, 2,3-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzenepropanoic acid, 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic acid, β-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic acid, 2,3-Dihydroxyhydrocinnamic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-2-6(9(7)13)4-5-8(11)12/h1-3,10,13H,4-5H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCc1cccc(O)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2,3-dihidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |