Learn More
Ácido 3-(2,3-diclorobenzoil)-propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,3-Dichlorobenzoyl)-propionic Acid |
| CAS | 32003-41-1 |
| Fórmula molecular | C10H8Cl2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3-Dichloro-gamma-oxo-benzenebutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8Cl2O3/c11-7-3-1-2-6(10(7)12)8(13)4-5-9(14)15/h1-3H,4-5H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2,3-diclorofenil)-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.985 |