Learn More
3-(2,3-Diclorobenzamido) Lamotrigina, TRC
Código de producto. 30040547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040547 50 mg 50 miligramos
30010594 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43186050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252186-79-1
Fórmula molecular C16 H9 Cl4 N5 O
Peso molecular (g/mol) 429.09
Sinónimo N-[5-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Lamotrigine RC D (USP), Lamotrigine Imp. F (EP)
Nombre IUPAC N-[5-amino-6-(2,3-diclorofenilo)-1,2,4-triazina-3-il]-2,3-diclorobenzamida
SMILES Nc1nc(NC(=O)c2cccc(Cl)c2Cl)nnc1c3cccc(Cl)c3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.9561
Porcentaje de pureza >95%