Learn More
3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridinacarboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30051278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051278 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051278 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.240025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridinacarboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
CAS 937642-75-6
Nombres de analitos o componentes 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13ClN2O/c15-12-5-1-3-10(9-12)6-7-11-4-2-8-17-13(11)14(16)18/h1-5,8-9H,6-7H2,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)c1ncccc1CCc2cccc(Cl)c2
Nombre IUPAC 3-[2-(3-clorofenil)etil]piridina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 260.72
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0716 g/mol