Learn More
3-(2,3,5-Tri-O-acetil-Beta-D-ribofuranosil)-8-azaadenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-8-azaadenosine |
| CAS | 92516-90-0 |
| Fórmula molecular | C15H18N6O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N6O7/c1-6(22)25-4-9-11(26-7(2)23)12(27-8(3)24)15(28-9)21-14-10(19-20-21)13(16)17-5-18-14/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2nnc3c(N)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(7-aminotriazolo[4,5-d]pirimidin-3-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 394.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.1237 |