Learn More
3-(2,3,5-Tri-O-acetil-Beta-D-ribofuranosil)-8-azaadenosina, TRC
Código de producto. 30449004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30449004 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30449004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-8-azaadenosine
CAS 92516-90-0
Fórmula molecular C15H18N6O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N6O7/c1-6(22)25-4-9-11(26-7(2)23)12(27-8(3)24)15(28-9)21-14-10(19-20-21)13(16)17-5-18-14/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2nnc3c(N)ncnc23
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(7-aminotriazolo[4,5-d]pirimidin-3-il)oxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 394.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1237
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.