Learn More
Ácido 3-(2,3,3-trimetil-3H-indol-5-il)propiónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478285 250 mg 250 miligramos
15468285 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33049.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072069-91-0
Fórmula molecular C14H17NO2
Peso molecular (g/mol) 231.295
Número MDL MFCD12922972
Clave InChI QIMIOCZMNPBLPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethylindol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propionic acid
PubChem CID 45497368
Nombre IUPAC ácido 3-(2,3,3-trimetilindol-5-il)propanoico
SMILES CC1=NC2=C(C1(C)C)C=C(C=C2)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,3,3-Trimethyl-3H-indol-5-yl)propionic acid
Punto de fusión 145°C to 146°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 96%