Learn More
Ácido propanoico 3-[(2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofurano-7-il)oxi]propanoico, TRC
Código de producto. 30388285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388285 1 g
30383597 100 mg
30386547 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4836701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926268-51-1
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.26
Nombre IUPAC Ácido propanoico 3-[(2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il)oxi]ácido propanoico
SMILES CC1(C)Cc2cccc(OCCC(=O)O)c2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]propanoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-13(2)8-9-4-3-5-10(12(9)17-13)16-7-6-11(14)15/h3-5H,6-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1049