Learn More
3-[(2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]propanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propanenitrile |
| CAS | 16418-26-1 |
| Fórmula molecular | C9H15NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-[(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)methoxy]propionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2)12-7-8(13-9)6-11-5-3-4-10/h8H,3,5-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC(COCCC#N)O1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.1052 |