Learn More
3-(2,2-Diclorovinilo)-2,2-dimetilciclopropanocarbonilo cloruro, TRC
Código de producto. 30378712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378712 250 mg
30384918 1 g
30381526 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435678250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52314-67-7
Fórmula molecular C8H9Cl3O
Peso molecular (g/mol) 227.52
Sinónimo 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl Chloride, 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichloroethenyl)cyclopropanecarbonyl Chloride, 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarbonyl Chloride, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-1-cyclopropanecarbonyl Chloride
Nombre IUPAC 3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-cloruro de carbonilo
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl Chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Cl3O/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9719