Learn More
Anhídrido de ácido 3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxílico (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136503 5 g 5 g
30006310 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4342955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56860-12-9
Fórmula molecular C16 H18 Cl4 O3
Peso molecular (g/mol) 400.12
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, anhydride (9CI), 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic anhydride, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic acid anhydride, 2-(2,2-Dichloroethenyl)-3,3-dimethylcyclopropane-1-carboxylic anhydride, Permethrin Imp. H (EP)
Nombre IUPAC [3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropanocarbonil] 3-(2,2-dicloroeteno)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(=O)C2C(C=C(Cl)Cl)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,2-Dichloroethenyl)-3,3-dimethylcyclopropane-1-carboxylic Anhydride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18Cl4O3/c1-15(2)7(5-9(17)18)11(15)13(21)23-14(22)12-8(6-10(19)20)16(12,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.001