Learn More
3-[2-(2-Aminoetilamino)etilamino]propil-trimetoxisilano, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143491 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10357901 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10686374 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10143491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346170250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35141-30-1 | C10H27N3O3Si | 265.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35141-30-1
Fórmula molecular C10H27N3O3Si
Peso molecular (g/mol) 265.43
Número MDL MFCD00069173
Clave InChI NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
PubChem CID 118771
Nombre IUPAC N'-[2-(3-trimetoxisililpropilamino)etil]etano-1,2-diamina
SMILES CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Color Amarillo
Densidad 1.0310g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 118.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Índice de refracción 1.4570 to 1.4610
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.031
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.43
Porcentaje de pureza 14 to 18% (amine (as NH2))
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.