Learn More
3-(2,2,3-trimetilnorborn-5-il)acrilato de ciclohexilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407255 25 g 25 g
15462717 5 g 5 g
15417255 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046539.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 903876-45-9 | C19H30O2 | 290.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 903876-45-9
Fórmula molecular C19H30O2
Peso molecular (g/mol) 290.45
Número MDL MFCD22380703
Clave InChI CDBRNGRSVNBVLJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-5,5,6-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl cyclohexyl prop-2-enoate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3- (2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexyl acrylate
Color Marrón
Temperatura de inflamación >149°C (300°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.45
Forma física Líquido