Learn More
3-(2,2,2-Trifluoroetoxi)prop-1-ino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)prop-1-yne |
| CAS | 1481-06-7 |
| Fórmula molecular | C5H5F3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1-propyne, 2-Propynyl 2,2,2-trifluoroethyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5F3O/c1-2-3-9-4-5(6,7)8/h1H,3-4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COCC#C |
| Nombre IUPAC | 3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1-propino |
| Peso molecular (g/mol) | 138.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.03 |