Learn More
3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1,3-diazaspiro[4.4]nonano-2,4-diona, Mikromol™
Descripción
3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1,3-diazaspiro[4.4]nonano-2,4-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione |
| CAS | 1312996-18-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H20 N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, 3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N6O2/c28-19-21(11-3-4-12-21)22-20(29)27(19)13-14-7-9-15(10-8-14)16-5-1-2-6-17(16)18-23-25-26-24-18/h1-2,5-10H,3-4,11-13H2,(H,22,29)(H,23,24,25,26) |
| SMILES | O=C1NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]-1,3-diazaspiro[4.4]nonano-2,4-diona |
| Mostrar más |