Learn More
3-[(1S,2S)-1-metil-1-oxidopirrolidin-2-il]piridina, Mikromol™
Descripción
3-[(1S,2S)-1-metil-1-oxidopirrolidin-2-il]piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine |
| CAS | 51095-86-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pyridine, 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (1S-cis)-, (1S,2S)-syn-Nicotine N'-oxide, (1'S,2'S)-trans-Nicotine-1'-N-oxide, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, Nicotine-cis-N-oxide, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (1S-cis)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12-/m0/s1 |
| SMILES | C[N@+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(1S,2S)-1-metil-1-oxidopirrolidin-1-io-2-il]piridina |
| Mostrar más |