Learn More
N-etil-N-metilcarbamato de 3-[(1S)-1-(metilamino)etil]fenilo, Mikromol
Código de producto. 30458658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30458658 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30458658 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.110100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-etil-N-metilcarbamato de 3-[(1S)-1-(metilamino)etil]fenilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
CAS 923035-05-6
Nombres de analitos o componentes 3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Namino-Desmethyl Rivastigmine, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]phenyl ester, Rivastigmine Tartrate Imp E (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3/t10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)NC
Nombre IUPAC N-etil-N-metilcarbamato de [3-[(1S)-1-(metilamino)etil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 236.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.152 g/mol