Learn More
Dietilcarbamato de 3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenilo, Mikromol™
Descripción
Dietilcarbamato de 3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate |
| CAS | 1230021-34-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilcarbamato de [3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenilo] |
| Mostrar más |