Learn More
3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenol (dimetol), Mikromol™
Descripción
3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenol (dimetol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimetol |
| CAS | 139306-10-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimetol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Rivastigmine Related Compound C (USP), NAP 226-90, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Dimetol, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. A (EP), Rivastigmine Imp. A (EP), Rivastigmine USP Related Compound C, Rivastigmine USP RC C, Rivastigmine Related Compound C, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity A, Rivastigmine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N(C)C)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenol |
| Mostrar más |