Learn More
Oxalato de 3-[(1RS)-5-cloro-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Oxalato de 3-[(1RS)-5-cloro-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate |
| CAS | 1329612-81-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 Cl F N O . C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Citalopram Hydrobromide Imp. E (EP), Citalopram Imp. E (EP), Citalopram USP Related Compound G, Citalopram USP RC G, 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate, Citalopram Hydrobromide Imp. E (EP) as Oxalate, Citalopram Related Compound G as Oxalate, Citalopram Hydrobromide Impurity E as Oxalate, Citalopram Impurity E as Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | CN(C)CCCC1(OCc2cc(Cl)ccc12)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-[5-cloro-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina; ácido oxálico |
| Mostrar más |