Learn More
Oxalato de hidrógeno de 3-[(1RS)-5-bromo-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Oxalato de hidrógeno de 3-[(1RS)-5-bromo-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(1R)-5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrogen Oxalate |
| CAS | 64372-43-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(1R)-5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrogen Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 Br F N O . C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Citalopram Hydrobromide Imp. F (EP), Citalopram Imp. F (EP), Citalopram USP Related Compound H, Citalopram USP RC H, 3-[(1RS)-5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrogen Oxalate, Citalopram Hydrobromide Imp. F (EP) as Hydrogen Oxalate, Citalopram Related Compound H as Oxalate, Citalopram Hydrobromide Impurity F as Hydrogen Oxalate, Citalopram Impurity F as Hydrogen Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21BrFNO.C2H2O4/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CN(C)CCCC1(OCc2cc(Br)ccc12)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-[5-bromo-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina; ácido oxálico |
| Mostrar más |