Learn More
Hidrobromuro de 3-[(1RS)-5-bromo-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Hidrobromuro de 3-[(1RS)-5-bromo-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-bromophthalane hydrobromide |
| CAS | 479065-02-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-bromophthalane hydrobromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 Br F N O . Br H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Isobenzofuranpropanamine, 5-bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrobromide (1:1), 1-Isobenzofuranpropanamine, 5-bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrobromide (9CI), 5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide, Citalopram RC H (USP), Citalopram Related Compound H as Hydrobromide, Citalopram Hydrobromide Impurity F as Hydrobromide, Citalopram Impurity F as Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21BrFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(Br)ccc12)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 3-[5-bromo-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina;hidrobromuro |
| Mostrar más |