Learn More
N-etil-N-metilcarbamato de 3-[(1RS)-1-(metilamino)etil]fenilo, Mikromol™
Código de producto. 30040812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040812 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30040812 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.120100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-etil-N-metilcarbamato de 3-[(1RS)-1-(metilamino)etil]fenilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
CAS 948051-93-2
Nombres de analitos o componentes 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC
Peso molecular (g/mol) 236.31