Learn More
N-etil-N-metilcarbamato de 3-[(1RS)-1-[[etil(metil)carbamoil]amino]etil]fenilo, Mikromol™
Descripción
N-etil-N-metilcarbamato de 3-[(1RS)-1-[[etil(metil)carbamoil]amino]etil]fenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(1RS)-1-[[Ethyl(methyl)carbamoyl]amino]ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate |
| CAS | 1346242-30-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(1RS)-1-[[Ethyl(methyl)carbamoyl]amino]ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[1-[[(ethylmethylamino)carbonyl]amino]ethyl]phenyl ester, 3-[1-[[(Ethylmethylamino)carbonyl]amino]ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25N3O3/c1-6-18(4)15(20)17-12(3)13-9-8-10-14(11-13)22-16(21)19(5)7-2/h8-12H,6-7H2,1-5H3,(H,17,20) |
| SMILES | CCN(C)C(=O)NC(C)c1cccc(OC(=O)N(C)CC)c1 |
| Nombre IUPAC | N-etil-N-metilcarbamato de [3-[1-[[etil(metil)carbamoil]amino]etil]fenilo] |
| Mostrar más |