Learn More
Dimetilcarbamato de 3-[(1RS)-1-(dimetilamino)etil]fenilo, Mikromol™
Descripción
Dimetilcarbamato de 3-[(1RS)-1-(dimetilamino)etil]fenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate |
| CAS | 25081-93-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N-Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol dimethylcarbamate, Rivastigmine Related Compound B, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B as Racemate, Rivastigmine Impurity B as Racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3 |
| SMILES | CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [3-[1-(dimetilamino)etil]fenilo] |
| Mostrar más |