Learn More
Ácido 3-[(1RS)-1-carboxietil]benzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-[(1RS)-1-carboxietil]benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid |
| CAS | 68432-95-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ketoprofen Imp. C (EP), Ketoprofen USP Related Compound C, Ketoprofen USP RC C, 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Related Compound C, Ketoprofen Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(1-carboxietil)benzoico |
| Mostrar más |