Learn More
N-etil-N-metilcarbamato de 3-((1RS)-1-aminoetil)fenilo, Mikromol™
Código de producto. 30051682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051682 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051682 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.170100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-etil-N-metilcarbamato de 3-((1RS)-1-aminoetil)fenilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
CAS 1346242-29-2
Nombres de analitos o componentes 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-(1-aminoethyl)phenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O2/c1-4-14(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)13/h5-9H,4,13H2,1-3H3
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)N
Nombre IUPAC N-etil-N-metilcarbamato de [3-(1-aminoetil)fenilo]
Peso molecular (g/mol) 222.2835
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1368 g/mol